Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 5%iger Salpetersäure (aus Mg) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88077.AE
88077.AP
88077.AEEA
39.5
EUR
88077.AE
88077.AP
Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 5%iger Salpetersäure (aus Mg) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Magnesium-Standards
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...