Rhenium-Standardlösung, 1000 mg/L Re in 5%iger Salpetersäure (aus Re) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88089.AE
88089.AP
88089.AEEA
50.4
EUR
88089.AE
88089.AP
Rhenium-Standardlösung, 1000 mg/L Re in 5%iger Salpetersäure (aus Re) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Rhenium-Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...