Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88090.AE
88090.AP
88090.AEEA
259
EUR
88090.AE
88090.AP
Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Rhodium-Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...