Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
88093.AP
88093.APEA
238
EUR
88093.AP
Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Scandium-Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...