Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 5%iger. Salpetersäure (aus Na₂CO₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88097.AE
88097.AP
88097.AEEA
41.4
EUR
88097.AE
88097.AP
Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 5%iger. Salpetersäure (aus Na₂CO₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Summenformel: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physikalische Form: Flüssig
UN No.: 3264
MDL Nr.: MFCD00085307
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...