Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in 5%iger Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88098.AE
88098.AP
88098.AEEA
41.9
EUR
88098.AE
88098.AP
Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in 5%iger Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Strontium-Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...