Tetrapropylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: TPABr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88103-10G
88103-10GEA 327 EUR
88103-10G
Tetrapropylammoniumbromid, Supelco®
Tetrapropylammoniumbromid
Formel: C₁₂H₂₈BrN
Molecular Weight: 266,27 g/mol
Schmelzpunkt: 265…274 °C
MDL: MFCD00011840
CAS-Nummer: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69517b799042487a6f090a997e50a823ee7e0073&vid=8e007de9a28a49f5ab3798f69efbb36482cc1312&prid=web&clid=SAPDAM