Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl2) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
88119.AP
88119.APEA
100
EUR
88119.AP
Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl2) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Zirkonium-Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...