2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid 98, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
88253.120EA 104 EUR
88253.120
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid 98, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid
Formel: C₆H₂Cl₃NO
MDL: MFCD00001611
CAS-Nummer: 101-38-2
UN: 3224
ADR: 4.1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 98 %
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder Passes test
Melting point 65 - 68 °C
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) ≥ 800