FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

88264.290EA 101 EUR
88264.290 88264.360 88264.460
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
FAM benzine
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,76 g/cm3 (15 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00282001
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR