Lithiumhydroxid, wasserfrei ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
88369.180EA 98.9 EUR
88369.180 88369.290
Lithiumhydroxid, wasserfrei ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Lithium hydroxide
Formel: LiOH
Molecular Weight: 23.95 g/mol
Siedepunkt: 924
Schmelzpunkt: 462
MDL: MFCD00011095
CAS-Nummer: 1310-65-2
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Lithium carbonate max. 1.0%
Cl (Chloride) max. 0.04%
SO4 (Sulphate) max. 0.04%
Ca (Calcium) max. 0.02%
Fe (Iron) max. 20 ppm
K (Potassium) max. 0.02%
Na (Sodium) max. 0.05%