, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
88379.320EA 105 EUR
88379.320
, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Wasser mit 0,05% (v/v) Trifluoressigsäure
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Nominal concentration (v/v) 0.045 - 0.055%
Evaporation residue max. 0.0001%
Ca (Calcium) max. 0.2 ppm
K (Potassium) max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.2 ppm
Na (Sodium) max. 0.5 ppm
Transmittance (210 nm) min. 20%
Transmittance (220 nm) min. 50%
Transmittance (230 nm) min. 80%
Transmittance (240 nm) min. 95%
Transmittance (250 nm) min. 99%
Suitable for LC-MS passes test
Manufactured and filled under nitrogen