Bor-Standardlösung, 5.000 mg/l B in Wasser
Lieferant: VWR Chemicals
88380.290EA 918 EUR
88380.290
Bor-Standardlösung, 5.000 mg/l B in Wasser
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird mittels hochreinem Rohstoff, destillierter Säure und deionisiertem Wasser (18 MOhm) produziert.