Ammoniumdihydrogenphosphat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88431-25G
88431-25GEA
83.3
EUR
88431-25G
Ammoniumdihydrogenphosphat, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel:
NH₄H₂PO₄ Molecular Weight: 115,03 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003396 CAS-Nummer: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 13,00547 |