Schmelzpunktstandards
Lieferant: VWR Chemicals
85107.001EA
37.7
EUR
85107.001
85106.001
85108.001
85109.001
85110.001
85111.003
85112.003
85113.003
85101.001
85103.001
85104.001
85322.001
85105.001
88442.001
88444.001
88445.001
88446.001
88449.001
Schmelzpunktstandards
Standards
Schmelzpunkt-Standards
Diese Standards eignen sich zur Verwendung mit jedem Schmelzpunktbestimmungsgerät und werden aus reinen Rohstoffen hergestellt. Die Schmelzpunkte werden unter Anwendung eines äußerst akkuraten dynamischen Differenzkalorimeters (DSC) bestimmt, das auf die internationale Temperaturskala ITS-90 kalibriert ist.
- Gebrauchsfertig
- Rückführbar
- Ungenauigkeit der Messung bis zu ±0,3 °C
Die Produktpalette reicht von Benzophenon (Schmelzpunkt 47 bis 49 °C) bis Anthraquinon (Schmelzpunkt 283 bis 286 °C).