Schmelzpunktstandards
Lieferant: VWR Chemicals
85107.001EA 37.7 EUR
85107.001 85106.001 85108.001 85109.001 85110.001 85111.003 85112.003 85113.003 85101.001 85103.001 85104.001 85322.001 85105.001 88442.001 88444.001 88445.001 88446.001 88449.001
Schmelzpunktstandards
Standards Schmelzpunkt-Standards
Diese Standards eignen sich zur Verwendung mit jedem Schmelzpunktbestimmungsgerät und werden aus reinen Rohstoffen hergestellt. Die Schmelzpunkte werden unter Anwendung eines äußerst akkuraten dynamischen Differenzkalorimeters (DSC) bestimmt, das auf die internationale Temperaturskala ITS-90 kalibriert ist.
  • Gebrauchsfertig
  • Rückführbar
  • Ungenauigkeit der Messung bis zu ±0,3 °C
Die Produktpalette reicht von Benzophenon (Schmelzpunkt 47 bis 49 °C) bis Anthraquinon (Schmelzpunkt 283 bis 286 °C).