Glutaraldehyd 50% in Wasser, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
88452.230EA 31.5 EUR
88452.230
Glutaraldehyd 50% in Wasser, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 6.1(8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless or yellow liquid
Assay (GC) 47,5 - 52%
Color scale max. 50 APHA
pH 3,2 - 4,2
Methanol max. 0,3%