Ethylformiat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ameisensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88554-5ML-F
88554-5ML-FEA 126 EUR
88554-5ML-F
Ethylformiat, Supelco®
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1c4b713bc708a0fa3c82cd846053a1210da57a8&vid=61d43d56e09e2482d259cbfd75866bc4b3602392&prid=web&clid=SAPDAM