Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 2.0 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
88568.LQ
88568.LQEA 75.6 EUR
88568.LQ
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 2.0 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Schwefelsäure
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Formel: H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II