Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
88592.LQ
88592.LQEA 61.9 EUR
88592.LQ
Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Potassium bromate
CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3139 MDL No.: MFCD00011359
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 350
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 3139
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,07779