di-Natriumoxalat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

88626.LQ 88626.LS
88626.LQEA 78.4 EUR
88626.LQ 88626.LS
di-Natriumoxalat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
di-Natriumoxalat

CAS No.: 62-76-0 Molecular Formula: Na2C2O4 Formula Weight: 134.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012465

Formel: Na₂C₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR