Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥80%, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Mercaptoethansäure, Mercaptoessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88652-1L
88652-1LEA
97.1
EUR
88652-1L
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥80%, Supelco®
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel:
HSCH₂COOH Molecular Weight: 92,12 g/mol Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004876 CAS-Nummer: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...