Multielement-Qualitätskontrollstandard 10 mg/l, 22 Elemente in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
88724.150EA
666
EUR
88724.150
Multielement-Qualitätskontrollstandard 10 mg/l, 22 Elemente in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
22 elemente 10 mg/L: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Al, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V, U, Te, Zn.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.