EDTA Dinatriumsalz 7,444 g/l aqueous solution, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
88826.9011EA
195
EUR
88826.9011
EDTA Dinatriumsalz 7,444 g/l aqueous solution, AVS TITRINORM
EDTA Dinatriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Molecular Weight: 336.21 g/mol |
MDL:
MFCD00070672 CAS-Nummer: 139-33-3 Merck Index: 12,03556 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...