Piperidin ≥99,5% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) für die Peptidsynthese

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

89049.290EA 161 EUR
89049.290 89049.460
Piperidin ≥99,5% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) für die Peptidsynthese
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC on anhydrous basis) min. 99.5%
Color (APHA Pt-Co) max. 20
Pyridine max. 0.15%
Residue after evaporation max. 0.001% (w/w)
Water (Karl Fischer) max. 0.1% (w/w)
Iron (Fe) max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.1 ppm
Lead (Pb) max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) max. 0.1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR