Kieselgel, gelb/blau, gebrochen, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, mit Indikator

Lieferant: VWR Chemicals

89051.292EA 36 EUR
89051.292 89051.360
Kieselgel, gelb/blau, gebrochen, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, mit Indikator
Silica gel

Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.


  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from yellow to light blue
  • Regeneration at 120 °C for 4 h

Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Adsorption capacity (H₂O; 25 °C; 40% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR