Multielement-Qualitätskontrollstandard, 100 mg/l für 32 Elemente in Salpetersäure 5 %, ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
89186.180EA 879 EUR
89186.180
Multielement-Qualitätskontrollstandard, 100 mg/l für 32 Elemente in Salpetersäure 5 %, ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
32 Elemente 100 mg/l: Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.