Kieselgel amorph, gedampft S.A. 350-420m2/g
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
89376.18
89376.30
89376.A1
89376.18EA
37
EUR
89376.18
89376.30
89376.A1
Kieselgel amorph, gedampft S.A. 350-420m2/g
Kieselgel amorph
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Refractive Index: 1.46
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2.2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |