Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99,0-101,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride
89397-10G
89397-10GEA
27.5
EUR
89397-10G
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99,0-101,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid)
LC-MS: suitable for derivatisation.
Formel:
C₅H₁₄ClN₃O Molecular Weight: 167,64 g/mol |
MDL:
MFCD00012009 CAS-Nummer: 123-46-6 |