Phosphonsäure (Phosphorige Säure) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphonic acid
89407.36
89407.A3
89407.36EA
40.8
EUR
89407.36
89407.A3
Phosphonsäure (Phosphorige Säure) ≥97%
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Purity: 97%
CAS No.: 13598-36-2
Molecular Formula: H3PO3
Formula Weight: 82.00
Physical Form: Crystalline
Density: 1.651
Melting Point: 74°
Boiling Point: 200° dec.
Solubility: Soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,7346
UN No.: 2834
MDL No.: MFCD00137258
Formel:
H₃O₃P Siedepunkt: 200 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 74 °C Dichte: 1,651 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137258 CAS-Nummer: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 UN: 2834 ADR: 8,III Merck Index: 14,7346 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...