Kaliumchlorid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Potassiumchloride
89511.290EA 40.4 EUR
89511.290
Kaliumchlorid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7