Benzethoniumchlorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Hyamine® 1622

89577.320EA 105 EUR
89577.320
Benzethoniumchlorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molecular Weight: 448,09 g/mol
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer 0.03000 ±0.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR