Oxalsäure 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
89619.290EA 74.6 EUR
89619.290
Oxalsäure 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7