Kupfer(II)-tetrafluoroborat 45% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Copper(II) borofluoride
89666.A1
89666.A1EA
93.6
EUR
89666.A1
Kupfer(II)-tetrafluoroborat 45% in wässriger Lösung
Copper(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 38465-60-0
Molecular Formula: Cu(BF4)2
Formula Weight: 237.15
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00016054
Formel:
B₂CuF₈ Molecular Weight: 237,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016054 CAS-Nummer: 38465-60-0 EINECS: 253-959-4 UN: 3264 ADR: 8,II |