Toluol-3,4-dithiol, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzol, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzol, 4-Methylbenzol-1,2-dithiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
89700-1G
89700-1GEA 165 EUR
89700-1G
Toluol-3,4-dithiol, Supelco®
Toluol-3,4-dithiol
Formel: C₇H₈S₂
Molecular Weight: 156.27
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004844
CAS-Nummer: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
Merck Index: 12,09669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=039676ca2c3b3c93a9262f342938d15f49c7b9de&vid=1ebb1f772f00f72bdd07f580b738ec33e72a7172&prid=web&clid=SAPDAM