Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum

89751.TD 89751.XA
89751.TDEA 57.8 EUR
89751.TD 89751.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate

CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912

Formel: CaO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1706

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR