Undecansäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
89764-1G-F
89764-1G-FEA 212 EUR
89764-1G-F
Undecansäure, Supelco®
Undecansäure
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002730
CAS-Nummer: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=353de6fee74ee365eff973a4febec58e6bfdb920&vid=42c1c31dbcea3ccb36b013bf5450fe6a8ac09e90&prid=web&clid=SAPDAM