Dabsylchlorid 98,0-102,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride
89802-500MG
89802-500MGEA 136 EUR
89802-500MG
Dabsylchlorid 98,0-102,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Dabsyl chloride
Formel: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
Molecular Weight: 323,80 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C (Zers., Lit.)
MDL: MFCD00007444
CAS-Nummer: 56512-49-3
EINECS: 260-235-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Red to Very Dark Red and Purple to Very Dark Purple and Red-Purple
Appearance (Form) Powder to Crystals
Argentometr. Titration 98.0 - 102.0 %
Infrared Spectrum Conforms to Structure