O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 97,5-102,5% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
89803-1G
89803-5G
89803-1GEA
41.8
EUR
89803-1G
89803-5G
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 97,5-102,5% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
CH₆ClNO |
MDL:
MFCD00012951 CAS-Nummer: 593-56-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | White |
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Argentometric Titration | 97.5 - 102.5 % |
Proton NMR Spectrum | Conforms to Structure |