Zinc molybdate ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
89937.06
89937.14
89937.06EA
67.4
EUR
89937.06
89937.14
Zinc molybdate ≥98%
Zinc molybdate
Purity: 98%
CAS No.: 13767-32-3
Molecular Formula: ZnMoO4
Formula Weight: 225.32
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formel:
MoO₄Zn Schmelzpunkt: >700 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049622 CAS-Nummer: 13767-32-3 EINECS: 237-377-8 |