VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Lieferant: VWR Chemicals
992830ZFEA 15.6 EUR
992830ZF 301950ZK 84729.0001 84730.0001 84732.0001 84722.0001 84734.0001 84742.0001 84743.0001 84744.0001 84745.0001 84746.0001 84733.0001 84725.0001 84726.0001 84727.0001 84728.0001 84731.0001 84724.0001 84723.0001 84720.0001 84721.0001 84747.0001 928580NL 928610NL 900010ZK 85861.0001 85860.0001 928570NL 85886.0001 85884.0001 928880NL
VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Medien für die Mikrobiologie Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Die Isolierung von Mikroorganismen erfordert häufig die Nutzung selektiver Medien. Die hier dargestellten Supplemente sind in Vials und Flaschen erhältlich. Das zur Verwendung mit dem vorgesehenen Nährmedium ist in der unten stehenden Tabelle angegeben. Sofern nicht anders angegeben, wird jedes Vial in der Regel für die Supplementierung von 500 ml Medien verwendet (umfassende Informationen in den auf Anfrage erhältlichen Datenblättern).
  • Freeze-dried