5-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt einfaches Isomer ≥98% (durch TLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
Lieferant: Biotium
Synonyme: 5-ROX
90006
90006.EA 242 EUR
90006.
5-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt einfaches Isomer ≥98% (durch TLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
5-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt
5-ROX (full name: 5-Carboxy-X-rhodamine, triethylammonium salt, single isomer) is a single isomer, long wavelength rhodamine dye.
  • λEx/λEm(MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF or MeOH
  • Store at 4°C and protect from light
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molecular Weight 635.6