6-ROX freie Säure ≥95% (durch HPLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
Lieferant: Biotium
Synonyme: 6-Carboxy-X-rhodamine, Carboxy-X-rhodamine, 6-isomer
90013
90013.EA 236 EUR
90013.
6-ROX freie Säure ≥95% (durch HPLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
6-ROX
6-Carboxy-X-rhodamine is a single isomer, long wavelength rhodamine dye.
  • λEx/λEm(MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF or MeOH
  • Store at -20°C and protect from light
Formel: C₃₃H₃₀N₂O₅
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 194785-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa32f6eaa6b3df581cdab80449424acf2594404&vid=dfa32f6eaa6b3df581cdab80449424acf2594404&prid=web&clid=SAPDAM