5(6)-TAMRA freie Säure ≥97% (durch HPLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
Lieferant: Biotium
90027
90027.EA 210 EUR
90027.
5(6)-TAMRA freie Säure ≥97% (durch HPLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
5(6)-TAMRA
Mixed isomers of carboxytetramethylrhodamine (TAMRA) free acid. The dye can be coupled to primary or secondary amines via standard peptide chemistry.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF, MeOH, or pH >6.5 buffer
  • Store at -20°C and protect from light
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD16661194
CAS-Nummer: 98181-63-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc9f1b2f43d5bca81fa2cd0e805d6a054386bd5&vid=ecc9f1b2f43d5bca81fa2cd0e805d6a054386bd5&prid=web&clid=SAPDAM