ortho-Phosphorsäure 85% ≥85%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

90045.5000EA 139 EUR
90045.5000
ortho-Phosphorsäure 85% ≥85%, TECHNICAL
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 85 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR