D(+)-Biotin
Lieferant: Biotium
Synonyme:
(3aS,4S,6aR)-Biotin, Vitamin H, Vitamin B8, 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H- thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure, Vitamin B7, Coenzym R
90072
90072.EA
79.6
EUR
90072.
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Molecular Weight: 244,31 g/mol Schmelzpunkt: 232…233 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005541 CAS-Nummer: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 Merck Index: 13,01231 |