Aceton ≥99,5%, BAKER ANALYZED®, elektronische Qualität, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
9009-07EA
418
EUR
9009-07
Aceton ≥99,5%, BAKER ANALYZED®, elektronische Qualität, J.T.Baker®
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58,08 g/mol Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95,4 °C Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Spezifikation Testergebnisse
For Microelectronic Use |
|
Assay ((CH₃)₂CO) (by GC, corrected for water) | ≥ 99.5 % |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Residue after Evaporation | ≤ 0.001 % |
Solubility in H₂O | Passes Test |
Titrable Acid (meq/g) | ≤ 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | ≤ 0.0006 |
Aldehydes (as HCHO) | ≤ 0.002 % |
Isopropyl Alcohol (CH₃CHOHCH₃)(by GC) | ≤ 0.05 % |
Methanol (CH₃OH)(by GC) | ≤ 0.05 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.20 ppm |
Substances Reducing Permanganate | Passes Test |
Water (H₂O) | ≤ 0.5 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.2 ppm |
Copper (Cu) | ≤ 0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤ 0.050 ppm |
Nickel (Ni) | ≤ 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤ 0.100 ppm |