Morpholin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
90179-10ML-F
90179-10ML-FEA 120 EUR
90179-10ML-F
Morpholin, Supelco®
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
Molecular Weight: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 128,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005972
CAS-Nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab12e0af8f2effdbb564f79db0acd1ae558271eb&vid=e757072eecbbb59372f00fe603fd7cdf3932a210&prid=web&clid=SAPDAM