VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Niedrigtemperatur-Verdampfungslichtstreudetektoren
Lieferant: VWR Collection
903-0245EA 0 EUR
903-0245 903-0234 903-0250 903-0249 903-0248 903-0244 903-0243 903-0242 903-0241 903-0240 903-0239 903-0238 903-0247 903-0235 903-0236 903-0237 903-0271 903-0272 903-0273
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Niedrigtemperatur-Verdampfungslichtstreudetektoren
Chromatographie-Detektoren
Diese Detektoren verfügen über eine Reihe innovativer Funktionen, darunter die Möglichkeit, den besten Zerstäuber auszuwählen, und eine einzigartige Niedertemperaturtechnologie. Das Design des Verdampfungsdriftrohrs optimiert sowohl Auflösung als auch Empfindlichkeit. Darüber hinaus können Sie das System lokal oder über einen PC steuern. Ein Fernabschaltmodus ist vorhanden, um die Kosten zu minimieren und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.
  • Vollständige Fernsteuerung
  • Höhere Empfindlichkeit durch eine verbesserte Behandlung von digitalen Signalen
More Product Information