VWR® Hitachi Chromaster Plus HPLC-System
Lieferant: VWR Collection
903-0528EA 13020 EUR
903-0528 903-0525 903-0501 903-0500 903-0537 903-0554 903-0556 903-0555 903-0557 903-0597 903-0320 903-0367 903-0337 903-0342 903-0343 903-0396 903-0361 903-0345 903-0344 903-0355 903-0358 903-0359 903-0370 903-0371 903-0372 903-0164
VWR® Hitachi Chromaster Plus HPLC-System
Chromatographiesysteme Komplette HPLC-Systeme
Erleben Sie die nächste Stufe der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie mit dem Chromaster Plus HPLC-System. Diese neueste Version besticht durch ein elegantes neues Design und verbesserte Leistungsmerkmale, darunter den verbesserten Säulenofen CM5310 und den UV-Detektor CM5410. Das neue Design bietet eine moderne und benutzerfreundliche Oberfläche, während die verbesserte Leistung des Säulenofens CM5310 und des UV-Detektors CM5410 für hervorragende Ergebnisse sorgt. Darüber hinaus profitieren Anwender von einer erweiterten Garantie.
  • Hochflexibel dank einer breiten Palette an Modulen (Pumpen, Detektoren); leicht an jede Anwendung anpassbar
  • Extrem langlebig und robust, wartungsfreundlich, gute Ersatzteilverfügbarkeit, erweiterte Garantie (3 Jahre)
  • Installation auf Workstation oder im Netzwerk; kompatibel mit Hitachi ChromAssist, Agilent OpenLab CDS, Waters empower und DataAppex ChromAssist
  • Verbesserte Spezifikationen für Säulenofen und UV
Mit über 40 Jahren Zusammenarbeit und Innovation ist der Chromaster Plus auf Langlebigkeit ausgelegt. Seine robuste Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht ihn zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Umgebungen. Der Chromaster Plus ist äußerst anpassungsfähig und eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis hin zur Pharmaindustrie. Ob Sie ein System für Routineanalysen oder komplexe Forschungsarbeiten benötigen, der Chromaster Plus bietet Ihnen gleichbleibend hohe Leistung.
Der Chromaster Plus ist für den Dauerbetrieb konzipiert und ein zuverlässiger Partner. Seine Robustheit und Effizienz machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Laborumgebung.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Kontaktieren Sie einen Avantor-Vertriebsspezialisten vor Ort, um die optimale Lösung zu finden.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten